Anti-COX4I1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9153A
ABGEAP9153AEA 348 EUR InStock
ABGEAP9153A
Anti-COX4I1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COX4I1 (cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité