Anti-GABRA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9298C
ABGEAP9298CEA 354 EUR InStock
ABGEAP9298C
Anti-GABRA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GABRA4 (gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité