Anti-EYA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9330B
ABGEAP9330BEA 348 EUR InStock
ABGEAP9330B
Anti-EYA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EYA4 (eyes absent homolog 4 (Drosophila))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité