Anti-GALNT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9333A
ABGEAP9333AEA 354 EUR InStock
ABGEAP9333A
Anti-GALNT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GALNT2 (UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 (GalNAc-T2))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité