Anti-SGIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9556B
ABGEAP9556BEA 354 EUR InStock
ABGEAP9556B
Anti-SGIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SGIP1 (SH3-domain GRB2-like (endophilin) interacting protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité