Anti-DGCR6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9607C
ABGEAP9607CEA 354 EUR InStock
ABGEAP9607C
Anti-DGCR6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DGCR6 (DiGeorge syndrome critical region gene 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité