Anti-NEIL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9696C
ABGEAP9696CEA 348 EUR InStock
ABGEAP9696C
Anti-NEIL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NEIL1 (nei endonuclease VIII-like 1 (E. coli))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité