Anti-ST8SIA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9771C
ABGEAP9771CEA 348 EUR InStock
ABGEAP9771C
Anti-ST8SIA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ST8SIA4 (ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité