Anti-KLC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9798B
ABGEAP9798BEA 354 EUR InStock
ABGEAP9798B
Anti-KLC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KLC2 (kinesin light chain 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité