Anti-RNF8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9820A
ABGEAP9820AEA 354 EUR InStock
ABGEAP9820A
Anti-RNF8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RNF8 (ring finger protein 8, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité