Anti-CDH20 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9870A
ABGEAP9870AEA 348 EUR InStock
ABGEAP9870A
Anti-CDH20 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDH20 (cadherin 20, type 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité