Anti-SPR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9950B
ABGEAP9950BEA 354 EUR InStock
ABGEAP9950B
Anti-SPR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SPR (sepiapterin reductase (7,8-dihydrobiopterin:NADP+ oxidoreductase))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité