Anti-DNAJC6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9982A
ABGEAP9982AEA 354 EUR InStock
ABGEAP9982A
Anti-DNAJC6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DNAJC6 (DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité