Anti-DLX6A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AZB10010A
ABGEAZB10010AEA 354 EUR InStock
ABGEAZB10010A
Anti-DLX6A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DLX6A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Zebrafish
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité