Anti-HOXA1A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AZB10012A
ABGEAZB10012AEA 354 EUR InStock
ABGEAZB10012A
Anti-HOXA1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HOXA1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Zebrafish
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité