Anti-HOXD11A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AZB10017A
ABGEAZB10017AEA 354 EUR InStock
ABGEAZB10017A
Anti-HOXD11A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HOXD11A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Zebrafish
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité