Anti-CDH18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F7]
Fournisseur: Abnova
H00001016-M01
ABNOH00001016-M01EA 397 EUR InStock
ABNOH00001016-M01
Anti-CDH18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDH18
Clonality: Monoclonal
Clone: 6F7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité