Anti-ERCC8 Polyclonal Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
H00001161-PW2
ABNOH00001161-PW2EA 842 EUR InStock
ABNOH00001161-PW2
Anti-ERCC8 Polyclonal Antibody Pair
Anticorps
This Immunopreciptitation/ Western Blot Antibody Pair set comes with one Antibody for Immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in Western Blot.
Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: Rabbit Polyclonal Anti-ERCC8 (300 ?l); 2. Antibody pair for Western Blot: Mouse purified Polyclonal Anti-ERCC8 (50 ?g)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité