Anti-EDA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8A5]
Fournisseur: Abnova
H00001896-M05
ABNOH00001896-M05EA 397 EUR InStock
ABNOH00001896-M05
Anti-EDA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8A5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant EDA.
Type: Primary
Antigen: EDA
Clonality: Monoclonal
Clone: 8A5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité