Anti-EFNA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
H00001942-D01P
ABNOH00001942-D01PEA 364 EUR InStock
ABNOH00001942-D01P
Anti-EFNA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EFNA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité