Anti-ELF3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B6]
Fournisseur: Abnova
H00001999-M06
ABNOH00001999-M06EA 397 EUR InStock
ABNOH00001999-M06
Anti-ELF3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ELF3
Clonality: Monoclonal
Clone: 3B6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité