Anti-ELF4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E10]
Fournisseur: Abnova
H00002000-M02
ABNOH00002000-M02EA 397 EUR InStock
ABNOH00002000-M02
Anti-ELF4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ELF4
Clonality: Monoclonal
Clone: 1E10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité