Anti-IL13RA1 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
H00003597-B01P
ABNOH00003597-B01PEA 397 EUR InStock
ABNOH00003597-B01P
Anti-IL13RA1 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human IL13RA1 protein.
Recommended Dilutions: Western Blot (1 µg/ml)
Type: Primary
Antigen: IL13RA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité