Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F8]

Fournisseur: Abnova
H00003875-M01
ABNOH00003875-M01EA 397 EUR InStock
ABNOH00003875-M01
Anti-CK18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CK18
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..