Anti-LGALS3 Antibody
Fournisseur: Abnova
H00003958-AP51
ABNOH00003958-AP51EA 842 EUR InStock
ABNOH00003958-AP51
Anti-LGALS3 Antibody
Anticorps
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human LGALS3.
Type: Primary
Antigen: LGALS3
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité