Anti-MAGEB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A4]
Fournisseur: Abnova
H00004112-M01
ABNOH00004112-M01EA 397 EUR InStock
ABNOH00004112-M01
Anti-MAGEB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAGEB1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité