Anti-RARRES2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
H00005919-D01
ABNOH00005919-D01EA 364 EUR InStock
ABNOH00005919-D01
Anti-RARRES2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RARRES2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité