Anti-U2AF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C8]
Fournisseur: Abnova
H00007307-M01
ABNOH00007307-M01EA 394 EUR InStock
ABNOH00007307-M01
Anti-U2AF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: U2AF1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1C8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité