Anti-ZIC2 (Zic Family member 2) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A7]
Fournisseur: Abnova
H00007546-M03
ABNOH00007546-M03EA 397 EUR InStock
ABNOH00007546-M03
Anti-ZIC2 (Zic Family member 2) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZIC2 (Zic Family member 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 4A7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité