Anti-ST8SIA-4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H5]
Fournisseur: Abnova
H00007903-M03
ABNOH00007903-M03EA 397 EUR InStock
ABNOH00007903-M03
Anti-ST8SIA-4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ST8SIA-4
Clonality: Monoclonal
Clone: 1H5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité