Anti-GYG2 Polyclonal Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
H00008908-AP22
ABNOH00008908-AP22EA 842 EUR InStock
ABNOH00008908-AP22
Anti-GYG2 Polyclonal Antibody Pair
Anticorps
This Set comes with matched Antibody Pair to detect and quantify protein level of human GYG2.
Antibody pair set content: 1. Capture Antibody: Rabbit MaxPab® affinity purified Polyclonal Anti-GYG2 (100 ?g); 2. Detection Antibody: Mouse purified Polyclonal Anti-GYG2 (20 ?g);
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité