Anti-SOCS3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E4]
Fournisseur: Abnova
H00009021-M02
ABNOH00009021-M02EA 394 EUR InStock
ABNOH00009021-M02
Anti-SOCS3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SOCS3
Clonality: Monoclonal
Clone: 1E4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité