Anti-PDIA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H3]
Fournisseur: Abnova
H00009601-M02
ABNOH00009601-M02EA 397 EUR InStock
ABNOH00009601-M02
Anti-PDIA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDIA4
Clonality: Monoclonal
Clone: 2H3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité