Anti-RGL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E10]
Fournisseur: Abnova
H00023179-M02
ABNOH00023179-M02EA 397 EUR InStock
ABNOH00023179-M02
Anti-RGL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RGL1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité