Anti-C3ORF17 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
H00025871-B01
ABNOH00025871-B01EA 394 EUR InStock
ABNOH00025871-B01
Anti-C3ORF17 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C3ORF17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité