Anti-ANKRD17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D8]
Fournisseur: Abnova
H00026057-M01A
ABNOH00026057-M01AEA 397 EUR InStock
ABNOH00026057-M01A
Anti-ANKRD17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ANKRD17
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité