Anti-UHRF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A11]
Fournisseur: Abnova
H00029128-M01
ABNOH00029128-M01EA 397 EUR InStock
ABNOH00029128-M01
Anti-UHRF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UHRF1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3A11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité