Anti-EFEMP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E5]
Fournisseur: Abnova
H00030008-M33
ABNOH00030008-M33EA 397 EUR InStock
ABNOH00030008-M33
Anti-EFEMP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant EFEMP2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: EFEMP2
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité