Anti-UPB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F12]
Fournisseur: Abnova
H00051733-M09
ABNOH00051733-M09EA 397 EUR InStock
ABNOH00051733-M09
Anti-UPB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UPB1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité