Anti-ZAK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G5]
Fournisseur: Abnova
H00051776-M03A
ABNOH00051776-M03AEA 397 EUR InStock
ABNOH00051776-M03A
Anti-ZAK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZAK
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité