Anti-UCKL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
H00054963-D01P
ABNOH00054963-D01PEA 380 EUR InStock
ABNOH00054963-D01P
Anti-UCKL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UCKL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité