Anti-LGI2 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
H00055203-A01
ABNOH00055203-A01EA 260 EUR InStock
ABNOH00055203-A01
Anti-LGI2 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LGI2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité