Anti-CHTF18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F5]
Fournisseur: Abnova
H00063922-M01
ABNOH00063922-M01EA 397 EUR InStock
ABNOH00063922-M01
Anti-CHTF18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CHTF18
Clonality: Monoclonal
Clone: 1F5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité