Anti-RAB1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B2]
Fournisseur: Abnova
H00081876-M02
ABNOH00081876-M02EA 397 EUR InStock
ABNOH00081876-M02
Anti-RAB1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RAB1B
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité