Anti-KCTD4 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
H00386618-B01P
ABNOH00386618-B01PEA 397 EUR InStock
ABNOH00386618-B01P
Anti-KCTD4 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KCTD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité