Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Testosterone ELISA kit

Fournisseur: Abnova

KA0309
ABNOKA0309EA 711 EUR InStock
ABNOKA0309
Testosterone ELISA kit
Tests Tests ELISA
The Testosterone ELISA Kit is a colorimetric, competitive immunoassay for the quantitative determination of testosterone in biological fluids. These are suitable for the quantitative determination of testosterone in culture supernatants, plasma, serum, and saliva from any species.

  • Easy to use with convenient storage at 4 °C
  • Calibration range: 7,81 - 2000 pg/ml
  • Sample volume: 100 µl
  • Limit of detection: 5,67 pg/ml

Information de livraison: Kit contains GxM IgG microtiter plate (96 wells), conjugate (6 ml), antibody (6 ml), assay buffer 3 (30 ml), wash buffer concentrate (27 ml), standard (0,5 ml), steroid displacement reagent (1 ml), pNpp substrate (20 ml), stop solution (5 ml) and plate sealer (1 slice).


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité