Malachite green phosphate assay kit
Fournisseur: Abnova
KA1331
ABNOKA1331EA 244 EUR InStock
ABNOKA1331
Malachite green phosphate assay kit
Tests Tests cellulaires
Malachite Green Phosphate Assay Kit provides a fast, reproducible, and non-radioactive method for measuring inorganic free phosphate in aqueous solution.
Information de livraison: The kit includes MG phosphate standard 1 M (100 µl), MG blue solution (1,8 ml×2), MG acidic solution (600 µl×2), 96-well solid plate (low volume) (2 plates) and 96-well cover sheet (2 sheets).
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité