Cell proliferation assay kit, WST-1
Fournisseur: Abnova
KA1384
ABNOKA1384EA 140 EUR InStock
ABNOKA1384
Cell proliferation assay kit, WST-1
Tests Tests cellulaires
WST-1 cell proliferation assay kit provides an easy to use tool for studying induction and inhibition of cell proliferation in any in vitro model.
  • Application: functional study
  • Store the kit at –20 °C
Attention: For research use only (RUO).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité