Varicella zoster virus IgG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA1456
ABNOKA1456EA 359 EUR InStock
ABNOKA1456
Varicella zoster virus IgG ELISA kit
Tests Tests ELISA
Varicella zoster virus IgG ELISA Kit is a solid phase enzyme immunoassay for the quantitative measurement of IgG class autoantibodies against Varicella zoster virus.
  • HRP-conjugate
  • Colorimetric detection
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité