Nitric oxide assay kit
Fournisseur: Abnova
KA1641
ABNOKA1641EA 573 EUR InStock
ABNOKA1641
Nitric oxide assay kit
Tests Tests cellulaires
Nitric Oxide Assay Kit for the quantitative colorimetric determination of nitric oxide in cell, food sample, plasma, serum, tissue and urine.
  • Detection range: 0,6 to 200 µm
  • Sample volume: 100 µl
Information de livraison: The kit contains reagent A (12 ml), reagent B (500 µl) and reagent C (12 ml), NaOH (1 ml), ZnSO4 (1 ml) and standard (1 ml).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité